Merck
W233404
Sigma-Aldrich
Coriander oil
natural, FCC, FG
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2334
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Coriandrum sativum L.
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D +11.0°, neat
skład
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
193 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
Organoleptyczne
floral; sweet
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup