Merck
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
Synonim(y):
Salvia Sclarea
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2321
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 182.60
aktywność optyczna
[α]20/D −10.5°, neat
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
Działania biochem./fizjol.
Taste at 20 ppm
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)