Merck
W231606
Sigma-Aldrich
Citronellyl propionate
≥95%, FCC, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
Numer FEMA:
2316
Numer WE:
Nr Rady Europy:
410
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.129
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; waxy; floral; fruity; citrus
ciąg SMILES
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
Klucz InChI
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)