Merck
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer FEMA:
2312
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.049
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; citrus; floral; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
Klucz InChI
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Materiał może z czasem ciemnieć.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)