Merck
W229903
Sigma-Aldrich
Cinnamyl formate
≥92%, FCC
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2CH2CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer FEMA:
2299
Numer WE:
Nr Rady Europy:
352
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.085
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
tw
250-254 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; green
ciąg SMILES
O=COC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-12-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,9H,8H2/b7-4+
Klucz InChI
LBHJXKYRYCUGPD-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
Cinnamyl formate is an α,β-unsaturated ester that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on cinnamyl formate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S70-S73 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
A toxicologic and dermatologic assessment of related esters and alcohols of cinnamic acid and cinnamyl alcohol when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S1-S1 (2007)