Merck
W220604
Sigma-Aldrich
Butyl laurate
≥99%
Synonim(y):
Butyl dodecanoate, Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
Numer FEMA:
2206
Beilstein:
1776360
Numer WE:
Nr Rady Europy:
376
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.100
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neha Lamba et al.
Bioresource technology, 241, 767-774 (2017-06-21)
Biodiesel or fatty acid methyl esters (FAMEs) is primarily synthesized using edible vegetable oils and methanol with a catalyst. However, in the present study, FAMEs were synthesized from a non-edible oil (Calophyllum inophyllum also called as sura honne, Punnagam, Alexandrian