Kluczowe dokumenty
W211233
Olejek melisowy
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Synonim(y):
Balm leaves oil
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
follows IFRA guidelines
213,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Melissa officinalis
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
agency
EU Regulation 1223/2009
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
skład
Contains IFRA restricted Balm leaves extract, EU 1223/2009 restrictedLimonene and linalool, and EU 1223/2009 and IFRA restricted Citral,Citronellol, Geraniol, Eugenol, and Benzyl Benzoate.
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
citral (neral+geranial), linalool, citronellol, limonene (sum of D, L and DL), eugenol, benzyl benzoate, limonene (sum of D, L and DL), geraniol
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Organoleptyczne
fresh; citrus; sweet
Opis ogólny
Inne uwagi
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.