Przejdź do
10521
Anise oil
nature identical
Synonim(y):
Anise seed oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
629884
MDL number:
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.552-1.561, n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C (lit.), 0.978-0.990 (D20/4 )
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1036959W209902W209910
USP
USP
1036959
Anise oil
description
nature identical
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%, FCC, FG
description
natural, ≥98%, FG
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
259 °C (lit.)
bp
259 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.554 (lit.), n20/D 1.552-1.561
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
density
0.978-0.990 (D20/4 ), 0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anise oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)