Merck
W207500
Sigma-Aldrich
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
Synonim(y):
Isoamyl caproate
Wybierz wielkość
W207500-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
453,00 zł
9 KG
2980,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W207500-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
453,00 zł
9 KG
2980,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
Numer FEMA:
2075
Nr Rady Europy:
320
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.070
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
apple; green; fruity; pineapple; sweet
klasa czystości:
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)