Merck
W205818
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
≥98%, FCC, FG
Wybierz wielkość
W205818-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
465,00 zł
10 KG
2160,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W205818-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
465,00 zł
10 KG
2160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
Numer FEMA:
2058
Numer WE:
Nr Rady Europy:
562
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.755
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
261-262 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; waxy; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aymerick Eudes et al.
Microbial cell factories, 15(1), 198-198 (2016-11-23)
BAHD acyltransferases, named after the first four biochemically characterized enzymes of the group, are plant-specific enzymes that catalyze the transfer of coenzyme A-activated donors onto various acceptor molecules. They are responsible for the synthesis in plants of a myriad of
Ki Yong Kim et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 227, 587-595 (2017-05-21)
Seasonal variations in the concentrations of eight ultraviolet (UV) filters and 22 illicit drugs including their metabolites in the Korean aquatic environment were investigated. Seawater samples from three beaches, water samples from two rivers, and influents and effluents from three