Key Documents
UPL0020
Sigma-Aldrich
2,8-Dihydroxydibenzothiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O2S
Masa cząsteczkowa:
216.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
OC(C=C1)=CC2=C1SC3=C2C=C(O)C=C3
InChI
1S/C12H8O2S/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,13-14H
Klucz InChI
ORACUDSQEWJAQK-UHFFFAOYSA-N