Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C190H291N51O57S1
Masa cząsteczkowa:
4233.72
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Amyloid β (Aβ) refers to peptides derived from Amyloid precursor protein that vary in length from 36-43 amino acids. Aβ(s) peptides, their peptide fragments and mutated fragments are used to study a wide range of metabolic and regulatory functions including activation of kinases, regulation of cholesterol transport, function as a transcription factor, and regulators of inflammation. Aβ(s) peptides and their peptide fragments are also used to study oxidative stress, metal binding and mechanisms of protein cross-linking in the context of diseases such as Alzheimer′s disease and neurodegeneration.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥68% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?