Kluczowe dokumenty
U2202
Undecanal
97%
Synonim(y):
Undecyl aldehyde
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.94 (vs air)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4322 (lit.)
bp
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis