TRD3D0044
Flexmark 8 TPU flexible 3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
Wybierz wielkość
217,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
217,00 zł
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
500 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- TPU są wysoce odporne na czynniki chemiczne, odporne na zużycie i mają dobry powrót elastyczny.
- Flexmark 7 = 70 Shore A, najbardziej elastyczny, ale wymaga precyzyjnej kalibracji drukarki.
- Flexmark 8 = 80 Shore A, dobre połączenie elastyczności i sztywności, łatwiejsze do drukowania.
- Flexmark 9 = 90 Shore A, najsztywniejszy ze wszystkich Flexów i pozwala drukować jak zwykle.
Właściwości materiału
- Gęstość: 1,22 g/cm3
- Twardość: 81 Shore A
- Wydłużenie przy zerwaniu: 750%
- Odkształcenie przy rozciąganiu: 50 MPa
- Ściskanie w temperaturze 70 °C: 35%
- Udar Charpy'ego w 23 °C: Brak pęknięcia
- Udar Charpy'ego w temperaturze -30 °C: Brak pęknięcia
- Utrata ścieralności: 40 mm3
Zastosowanie
- Temperatura ekstrudera (dyszy): 225 +/-10 °C
- Temperatura stołu: niska do 45 °C
- Prędkość druku: 20-30 mm/s
- Wentylator: 0-50
- Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
- Materiały płyty: szkło, niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)