Merck
THS03115
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pd (+1%Fe)/C
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 03115
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3