Kluczowe dokumenty
THS01417
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
nickel sponge
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01417
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)