TEM-LC400-AU-100
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 400 mesh, hole size 100 μm , Average, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 25
rozmiar otworu
100 μm , Average
rozmiar
400 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Siatka wspomagana węglem Lacey: Siatka złota, 400 mesh. Średni rozmiar otworu wynosi 100 mikronów. Ta powlekana węglem folia na łamanym wzorze składa się z przypominających tkane siatki otworów o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji sekcji próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)