Kluczowe dokumenty
TEM-LC200NICC25
Sigma-Aldrich
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Nickel Grid
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
CIĄGŁA WARSTWA ULTRACIENKIEJ FOLII WĘGLOWEJ NA LC200NI 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-LC200NICC25 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Koronkowa folia węglowa pokryta ciągłą warstwą ultracienkiej folii węglowej. Siatka niklowa, 200 mesh. Ciągła ultracienka warstwa na folii koronkowej pozwala na uzyskanie najcieńszej folii nośnej, która nadal ma odpowiednią wytrzymałość, aby wytrzymać przygotowanie próbki. Folia (o grubości mniejszej niż 3 nm) leży na węglowej folii koronkowej wspartej siatką o oczkach 200. Rozmiar otworów w koronkowej folii różni się znacznie w zależności od partii, ale generalnie mieści się w zakresie od ¼ μm do 5 μm, co daje równoważne wsparcie dla siatki o oczkach co najmniej 6000. Materiał próbki leżący nad zakrytymi otworami może być obrazowany w TEM praktycznie bez zakłóceń ze strony podtrzymującej go folii węglowej. Produkt ten jest idealny do badania nanorurek, cząstek wirusów i innych małych cząstek stałych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)