Siatka wspomagana węglem Lacey: Siatka złota, 200 mesh. Średni rozmiar otworu to 150 mikronów. Ta powlekana węglem folia na łamanym wzorze składa się z przypominających tkane siatki otworów o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji sekcji próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)