Kluczowe dokumenty
TEM-HC300-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Siatki z ultracienką warstwą węglową o grubości 4-6 nm. Siatki miedziane, 300 mesh, 25/opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)