Kluczowe dokumenty
TEM-FCF400CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 25
Synonim(y):
Formvar/Carbon 400 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-FCF400CU nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
copper grid
formvar/carbon film
opis
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
opakowanie
box of 25
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)