Kluczowe dokumenty
TEM-FCF100CUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Copper Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
Synonim(y):
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - 100 MESH UA 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50
rozmiar
100 mesh
Opis ogólny
Ultracienkie 5-6nm siatki Formvar i 1nm siatki węglowe o kwadratowych oczkach: Siatka miedziana, 100 mesh. Siatka z powłoką Formvar, stabilizowana odparowaną warstwą węgla. Ten rodzaj powłoki doskonale nadaje się do podpierania próbek, szczególnie w przypadku bardzo cienkich przekrojów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)