Kluczowe dokumenty
TEM-CFT200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA TYLKO NA CIENKIM PRĘCIE 200 MESH SIATKA MIEDZIANA 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-CFT200CU nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na siatce o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 200 mesh. Folia węglowa wykazuje lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne w wiązce elektronów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)