Kluczowe dokumenty
TEM-CF200-NI-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Warstwa czystego węgla o grubości 20-30 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka niklowa, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)