Kluczowe dokumenty
TEM-CF200F2-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-CF200F2-CU-TH nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Warstwa czystego węgla o grubości 10 nm na siatce F2. Siatka miedziana, 200 mesh. Siatki szukacza szybowcowego to siatki lokalizacyjne z odniesieniem/indeksem na siatce: Średnica 3,05 mm, grubość 0,7 mil (18 μm). Konstrukcja typu F2 ma grube pręty dzielące regiony na 9 obszarów cienkich prętów, które są oznaczone literami alfabetu umieszczonymi w środku siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)