TEM-CF200-CU-TH
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.