Przejdź do
280925
2,2-Dimethylpropiophenone
98%
Synonim(y):
tert-Butyl phenyl ketone, Pivalophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
298,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-338-0
Beilstein/REAXYS Number:
1906460
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
298,50 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
219-222 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
General description
The electrocarboxylation of 2,2-dimethylpropiophenone has been carried out in N-methyl-2-pyrrolidone in a diaphragmless cell equipped with a carbon cathode and an aluminium sacrificial anode.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405655792373371475
description
98%
description
97%
description
95%
description
96%
assay
98%
assay
97%
assay
95%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.), 1.3178 g/mL at 25 °C
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
219-222 °C (lit.)
bp
102-103 °C/4 mmHg (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4954, n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)