Przejdź do
8.08653
Trójfenyloarsyna
for synthesis
Synonim(y):
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3As
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.23
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
210-032-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
59-61 °C
transition temp
flash point 265 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
909068115894272744
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
form
powder
form
viscous liquid
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
-
bp
-
bp
162 °C/745 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C
mp
-
mp
191-193 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójfenyloarsyna
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
603-32-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)