Merck
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
Tecnazene
About This Item
Wzór liniowy:
HC6Cl4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.89
Beilstein:
1973805
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
tw
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Klucz InChI
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)