Merck
T6903
Sigma-Aldrich
Tetrachlorocatechol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6Cl4-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
193-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
Klucz InChI
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N