Merck
T63452
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8F3NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
97%
mp
188-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)