Merck
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
90%
Synonim(y):
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH(OH)OCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.09
Beilstein:
906797
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt T62006, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
90%
zanieczyszczenia
≤12% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.342 (lit.)
bp
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
gęstość
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
Klucz InChI
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.[1][2][3]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)