Przejdź do
776157
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
1122,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
1122,00 zł
Cena katalogowa1320,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.323
density
1.334 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
InChI key
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
VBP00240VBP00241VBP00238
description
97%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
density
1.334 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.323
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
111.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
362631-84-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)