T54704
1,1,1-Trichloroethane
97%
Synonim(y):
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.6 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
998 °F
zawiera
1-3% 1,4-dioxane as stabilizer
granice wybuchowości
7.5-15 %, 25 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4366 (lit.)
tw
74-76 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
Klucz InChI
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Ozone 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available