Merck
617067
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Methylchloroform-d3
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CCD3
Masa cząsteczkowa:
136.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
-35 °C (lit.)
gęstość
1.366 g/mL
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3/i1D3
Klucz InChI
UOCLXMDMGBRAIB-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)