Merck
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-Tetramethyleneglutaric anhydride
98%
Synonim(y):
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride, 8-Oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Beilstein:
383703
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
bp
186 °C/15 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
Klucz InChI
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)