Kluczowe dokumenty
PHR3390
Supelco
Bisacodyl Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-[(4-Acetoxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate
Wybierz wielkość
40 MG
3440,00 zł
3440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 MG
3440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.39
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1074073
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
n1c(cccc1)C(c3c(cccc3)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC(=O)C
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Klucz InChI
AHHCJZMFNZPHLD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)