Merck
T15202
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
97%
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
107758
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
263-267 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)