Próba
99%
tw
325-330 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCc2c(C1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H13N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1,3,5,7,13H,2,4,6,8H2
Klucz InChI
XKLNOVWDVMWTOB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Spiro[cyclopentane-1,2′-indolin-3′-one] by photooxygenation.
- 9-Acyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazoles by N-acylation reactions.
- Carbazole via palladium-catalyzed asymmetric hydrogenation reaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2