Kluczowe dokumenty
SYNV120500
Synthware volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
Synthware V120500
Wybierz wielkość
1 EA
731,00 zł
731,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
731,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
731,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS45/50
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V120500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Pułapka jest przeznaczona do usuwania dużych ilości rozpuszczalnika za pomocą próżni. Ze złączem 45/50. Złącza na rurze środkowej mają średnicę zewnętrzną 12 mm, a na rurach bocznych 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)