Kluczowe dokumenty
SYNS711754
Synthware high vacuum 90 degree stopcock with hollow plug
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Synonim(y):
Synthware S711754
Wybierz wielkość
1 EA
523,00 zł
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
523,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S711754
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
Precyzyjnie szlifowane z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolna komora próżniowa jest opróżniana przez oddzielny 2 mm otwór w korku, który nie znajduje się w linii przepływu.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)