Kluczowe dokumenty
SYNM451005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-right, Rear-left-right
Synonim(y):
Synthware M451005, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
4860,00 zł
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M451005
Opis ogólny
Z podwójnie ukośnymi, wysokopróżniowymi szklanymi korkami o średnicy 4 mm, precyzyjnie szlifowanymi z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolne komory próżniowe na korku są opróżniane za pomocą oddzielnego otworu w korku w celu utrzymania korka w beczkach korka. Belki mają średnicę zewnętrzną 22 mm z przyłączami węża 10 mm z przodu po prawej i z tyłu po lewej i prawej stronie. Odległość między korkami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)