Kluczowe dokumenty
SYNM260003
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left
Synonim(y):
Synthware M260003, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
3060,00 zł
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 3
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M260003
Opis ogólny
Z podwójnie ukośnymi, wysokopróżniowymi korkami z litego szkła o średnicy 4 mm, precyzyjnie szlifowanymi z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Pełne szklane korki mają urządzenia utrzymujące stałe ciśnienie. Belki mają średnicę zewnętrzną 22 mm i są wyposażone w przednie, lewe, prawe i tylne, lewe przyłącza węży o średnicy 10 mm. Odległość między stoperami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)