Kluczowe dokumenty
SYNM350004
Synthware podwójny rozdzielacz z lewym złączem SJ 35/20
joint: ST/NS 35/20, Ports: 4
Synonim(y):
Synthware M350004, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
3140,00 zł
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS35/20
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
M350004
Opis ogólny
Szklany kolektor Synthware wyposażony w szklane korki o wysokiej próżni, mniejsza przednia rurka o średnicy 17 mm jest przeznaczona do gazów obojętnych, podczas gdy większa tylna rurka o średnicy 22 mm jest przeznaczona do próżni, która ma gniazdo 35/20 po lewej stronie. Złącza węży znajdują się z przodu po lewej i prawej stronie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)