Kluczowe dokumenty
SYNGL32
Synthware Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 32
Synonim(y):
Synthware GL32, zakrętka do butelki
Wybierz wielkość
1 EA
60,80 zł
60,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
60,80 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
60,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware GL32
dopasowywanie
GL 32
Opis ogólny
Wymienne korki do użytku ze zbiornikami reakcyjnymi do fazy stałej, z silikonową przegrodą zabezpieczoną PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)