Kluczowe dokumenty
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F984250
Wybierz wielkość
1 EA
356,00 zł
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
356,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F984250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Górny przegub ma rozmiar zewnętrzny 24/40, a dolny wewnętrzny 19/22.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)