Kluczowe dokumenty
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
Synonim(y):
Synthware F932475
Wybierz wielkość
1 EA
567,00 zł
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
567,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F932475
dysk śr.
24 mm
śr. filtra
24 mm
śr. zewn. płytki
75 mm
Opis ogólny
Średnica zewnętrzna tarczy wynosi 24 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)