Kluczowe dokumenty
SYNF362019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F362019M, szklany lejek filtrujący
Wybierz wielkość
1 EA
424,00 zł
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
424,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F362019M
pojemność
15 mL
15 mL
śr. zewn. fryty
20 mm
Opis ogólny
Nie zalecany do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)