Kluczowe dokumenty
SYNF364019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F364019M, szklany lejek filtrujący
Wybierz wielkość
1 EA
453,00 zł
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
453,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F364019M
pojemność
60 mL
60 mL
śr. zewn. fryty
40 mm
Opis ogólny
Nie zalecany do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)