Kluczowe dokumenty
SYNF904100G
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F904100G, zmodyfikowana kolba reakcyjna Schlenka
Wybierz wielkość
1 EA
474,00 zł
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
474,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F904100G
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Przyrostek G oznacza kurek szklany, H oznacza zawór wysokiego podciśnienia, brak przyrostka literowego oznacza kurek PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)